MABT831
Anti-Lamin B Receptor (LBR) Antibody, clone BB2SS3F3
clone BB2SS3F3, from mouse
Synonyme(s) :
LMN2R, Integral nuclear envelope inner membrane protein, LBR
373,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
About This Item
373,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BB2SS3F3, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LBR(3930)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lamin B Receptor (LBR) in HeLa cell lysate, mouse C2C12 cell lysate, and in adult mouse fibroblasts (MAFs) either LBR+/+ or LBR -/- (Courtesy of Dr. Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Lamin B Receptor (LBR) in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Lamin B Receptor (LBR) in HeLa and NIE-115 cells, as well as in mouse adult fibroblasts (MAF LBR+/+ vs MAF LBR-/-) (Courtesy of Dr. Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Lamin B Receptor (LBR) in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash