09-893
Anti-BAF (BANF1) Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
53 kDa BRG1-associated factor A, Actin-related protein Baf53a, BAF complex 53 kDa subunit, BRG1-associated factor, INO80 complex subunit K, actin-like 6A, actin-related protein 4, hArpN beta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BANF1(8815)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected BAF in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1