The immunogen for this product is recombinant human leptin, the epitope has not been mapped.
L3160
Monoclonal Anti-Leptin antibody produced in mouse
clone LEP-13, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-OB
562,00 €
About This Item
562,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LEP-13, monoclonal
Poids mol.
antigen 16 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:1,000 using recombinant human leptin
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Chaîne SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(c2c(c(c(c(c2[2H])[2H])Cl)[2H])[2H])c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])Cl)[2H])[2H]
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Clé InChI
YVGGHNCTFXOJCH-PGRXLJNUSA-N
Informations sur le gène
human ... LEP(3952)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Can I know in which domain of Leptin the epitope of L3160 is? I want to measure the secretion of Leptin variants and therefore I need to know where it binds so that no underestimation of the secretion of these variants occurs. Thank you already in advance