L1290
Lactoferricin B, fragment 4-14 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
bLFC (26-36), bovine lactoferricin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Solubilité
H2O: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable