L0520
Lactoferrin from human milk
≥85% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonyme(s) :
Growth-inhibiting protein 12, Lactotransferrin, Talalactoferrin
114,00 €
About This Item
114,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human milk
Essai
≥85% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
82.4 kDa
Composition
Protein, ≥90% biuret
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Solubilité
phosphate buffer: 1 mg/mL, clear to slightly hazy (0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4, at 25 °C)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)CC(=O)O
InChI
1S/C35H53N9O12/c1-16(2)27(43-33(53)23(14-26(47)48)41-25(46)15-38-29(49)18(5)39-31(51)21(36)13-24(37)45)34(54)40-19(6)30(50)42-22(12-20-10-8-7-9-11-20)32(52)44-28(17(3)4)35(55)56/h7-11,16-19,21-23,27-28H,12-15,36H2,1-6H3,(H2,37,45)(H,38,49)(H,39,51)(H,40,54)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,52)(H,47,48)(H,55,56)/t18-,19-,21-,22-,23-,27-,28-/m0/s1
Clé InChI
QCBUWCQOKPLTDZ-PKRULZLPSA-N
Informations sur le gène
human ... LTF(4057)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable