94261
LL-37 (human) trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Human LL-37 amide Trifluoroacetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder (Lyophilisate)
Couleur
colorless to white
Solubilité
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
viruses
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable