Key Documents
L0760
Sigma-Aldrich
γ-Lumicolchicine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12C=C(OC)C(=O)[C@]1([H])C3=C2c4c(CC[C@@H]3NC(C)=O)cc(OC)c(OC)c4OC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves