Principaux documents
L0277
Sigma-Aldrich
Cryoware labels, plain
sheet of 20 labels
Synonyme(s) :
cold storage labels, cryo labels
1 PKG
66,60 €
66,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
66,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
Nomenclature NACRES :
NB.35
66,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
fabric
white
Conditionnement
pkg of 10 sheets
sheet of 20 labels
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 5040-0002
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L × l
25 mm × 50 mm
Catégories apparentées
Description générale
Durable cloth labels, 1 × 2 in. (25 × 50 mm) for use at ultra-low temperature. Adhere to plastic and cardboard storage boxes without peeling or shrinking.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries