BAF133820000
Wet surface pen
pack of 1 ea
47,40 €
About This Item
47,40 €
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F13382-0000
Catégories apparentées
Description générale
- Utilize to make notes on wet surfaces
- Will record data underwater
- Mark slots on wet Southern, Northern and Western blots