Principaux documents
K3644
Sigma-Aldrich
K 858
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
K858, N-(4-Acetyl-4,5-dihydro-5-methyl-5-phenyl-1,3,4-thiadia zol-2-yl)acetamide
25 MG
259,00 €
259,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
259,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H15N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
259,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)NC1=NN(C(C)=O)C(C)(S1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15N3O2S/c1-9(17)14-12-15-16(10(2)18)13(3,19-12)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,15,17)
Clé InChI
JEFVYQYZCAVNTP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
A thiadiazoline derivative reported as a selective ATP-uncompetitive mitotic kinesin Eg5 inhibitor.
Eg5 is a key protein involved in the formation of bipolar spindles. K858 is a selective ATP-uncompetitive mitotic kinesin Eg5 inhibitor. The compound induces mitotic arrest, caspase-3 activation and cell growth inhibition in HCT116 cells.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable