Principaux documents
A0891
Sigma-Aldrich
p-Aminophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
Synonyme(s) :
p-Aminophenyl β-D-thiogalactoside
25 MG
37,00 €
100 MG
145,00 €
250 MG
290,00 €
1 G
758,00 €
37,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 MG
37,00 €
100 MG
145,00 €
250 MG
290,00 €
1 G
758,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.25
37,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable