Principaux documents
I5281
SAFC
L-Isoleucine
Synonyme(s) :
Acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque
100 G
439,00 €
1 KG
1 824,00 €
10 KG
10 030,00 €
439,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
439,00 €
1 KG
1 824,00 €
10 KG
10 030,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Beilstein:
1721792
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
Nomenclature NACRES :
NA.26
439,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
non-animal source
Essai
≥98.5%
Forme
crystalline powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
Pf
288 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M HCl: 50 mg/mL
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Activité étrangère
cytotoxicity, tested
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Clé InChI
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité destinée aux procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et présente la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Pour obtenir la documentation technique d'un produit, rendez-vous sur la page du Support Clients et sélectionnez "Documentation sur un produit". Attention : la consultation de la documentation technique de ce produit nécessite la signature d'un accord de confidentialité et de non-divulgation.
Application
La L-isoleucine est un acide aminé essentiel. Elle peut être biosynthétisée à partir de la thréonine ou obtenue par fermentation de glucides. La L-isoleucine est un isomère de la L-leucine, la différence résidant dans la position de la chaîne latérale. Elle est également considérée comme un acide aminé à chaîne ramifiée, de même que la L-leucine et la L-valine, qui sont une source de carburant et/ou de transport durant le développement cellulaire. Elle est utilisée comme constituant de milieux de culture pour la biofabrication à usage commercial de protéines recombinantes thérapeutiques et d′anticorps monoclonaux.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
Eva Blomstrand et al.
The Journal of nutrition, 136(1 Suppl), 269S-273S (2005-12-21)
BCAAs (leucine, isoleucine, and valine), particularly leucine, have anabolic effects on protein metabolism by increasing the rate of protein synthesis and decreasing the rate of protein degradation in resting human muscle. Also, during recovery from endurance exercise, BCAAs were found
L Edvinsson
Blood vessels, 28(1-3), 35-45 (1991-01-01)
The cerebral circulation is supplied with two vasodilator systems: the parasympathetic system storing vasoactive intestinal peptide, peptide histidine isoleucine, acetylcholine and in a subpopulation of nerves neuropeptide Y, and the sensory system, mainly originating in the trigeminal ganglion, storing substance
Toshihiro Sato et al.
The Journal of biological chemistry, 278(6), 4314-4321 (2002-11-22)
Previously, we determined the crystal structures of the dimeric ligand binding region of the metabotropic glutamate receptor subtype 1. Each protomer binds l-glutamate within the crevice between the LB1 and LB2 domains. We proposed that the two different conformations of
Adeline Chauvin et al.
The New phytologist, 197(2), 566-575 (2012-11-23)
Damage-inducible defenses in plants are controlled in part by jasmonates, fatty acid-derived regulators that start to accumulate within 30 s of wounding a leaf. Using liquid chromatography-tandem mass spectrometry, we sought to identify the 13-lipoxygenases (13-LOXs) that initiate wound-induced jasmonate synthesis
Urho M Kujala et al.
Circulation, 127(3), 340-348 (2012-12-22)
Long-term physical inactivity seems to cause many health problems. We studied whether persistent physical activity compared with inactivity has a global effect on serum metabolome toward reduced cardiometabolic disease risk. Sixteen same-sex twin pairs (mean age, 60 years) were selected