| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 177,00 € |
1 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 373,00 € |
10 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 2 230,00 € |
25 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 4 930,00 € |
A propos de cet article
177,00 €
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
General description
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| form crystalline powder | form - | form - | form powder or crystals |
| assay ≥98.5% | assay - | assay - | assay ≥99.5% (T) |
| solubility 1 M HCl: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility 1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless |
| Gene Information human ... CA1(759), CA2(760) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... CA1(759), CA2(760) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide L-aspartique
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe