I4161
IL-2 mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
IL-2, Interleukin-2, T-cell growth factor, mIL-2
284,00 €
About This Item
284,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Interleukin-2 from mouse, IL-2, recombinant, expressed in E. coli, carrier free
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤0.2 ng/mL ED50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
17.2 kDa
Conditionnement
pkg of 5X20 μg
pkg of 20 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤0.200ng/ml
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Il2(16183)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable