I2753
Inosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥98%
Synonyme(s) :
cIMP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4C(=O)N=CNc34
InChI
1S/C10H11N4O7P.Na.H/c15-6-7-4(1-19-22(17,18)21-7)20-10(6)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)16;;/h2-4,6-7,10,15H,1H2,(H,17,18)(H,11,12,16);;
Clé InChI
XIUBZBACWHALEW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable