I0144
Indolicidin
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ile-Leu-Pro-Trp-Lys-Trp-Pro-Trp-Trp-Pro-Trp-Arg-Arg-NH2
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N[C@@H](Cc7c[nH]c8ccccc78)C(=O)N[C@@H](Cc9c[nH]c%10ccccc9%10)C(=O)N%11CCC[C@H]%11C(=O)N[C@@H](Cc%12c[nH]c%13ccccc%12%13)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable