Principaux documents
I0136
Sigma-Aldrich
Isobutyric anhydride
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352103
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup