Principaux documents
HT70116
Sigma-Aldrich
Methyl Green-Pyronin (MGP) Solution
500 ML
437,00 €
437,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
437,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116121
Nomenclature NACRES :
NA.47
437,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Pyronin stains the cytoplasm of plasma cells and most nucleoli red.
Implications diagnostiques
May be useful in the identification of plasma cells and RNA in tissue sections and cytologic preparations.
Autres remarques
Methyl green (certified) 0.012%, pyronin Y (certified), 0.01%, methanol, 0.75%, in deionized water.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :