Principaux documents
HT501850
Sigma-Aldrich
Solution de formol, tamponnée à pH neutre (10 %)
histological tissue fixative
Synonyme(s) :
Formaldehyde, Methanal
200 L
948,00 €
948,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 L
948,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
948,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
Couleur
colorless
pH
6.90-7.10
Densité
1.080 g/cm3
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Application
Il s'agit d'un fixateur histologique universel d'usage courant.
Formalin solution, neutral buffered, 10% may be used as a reagent for the primary fixation of tissues for diagnostic applications of an immunoperoxidase method in hematopathology.[1]
Forme physique
Solution tamponnée à pH neutre.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Jaehwan Ahn et al.
Biomaterials, 268, 120599-120599 (2020-12-21)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) has become a global pandemic. However, a pharmacological cure has not been approved for NAFLD treatment. The greatest barriers to the development of new treatments are the ambiguous criteria among the NAFLD stages and the
Diagnostic applications of an immunoperoxidase method in hematopathology.
Banks PM.
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 27(8), 1192-1194 (1979)
Xiaozhen Liang et al.
PLoS pathogens, 7(9), e1002220-e1002220 (2011-09-21)
Human gammaherpesviruses are associated with the development of lymphoproliferative diseases and B cell lymphomas, particularly in immunosuppressed hosts. Understanding the molecular mechanisms by which human gammaherpesviruses cause disease is hampered by the lack of convenient small animal models to study
Caterina Nardella et al.
Science signaling, 2(55), ra2-ra2 (2009-01-30)
The mammalian target of rapamycin (mTOR) is a crucial effector in a complex signaling network commonly disrupted in cancer. mTOR exerts its multiple functions in the context of two different multiprotein complexes: mTOR complex 1 (mTORC1) and mTOR complex 2
Coralie Apfeldorfer et al.
Diagnostic pathology, 3 Suppl 1, S16-S16 (2008-08-05)
Historically, histopathology evaluation is performed by a pathologist generating a qualitative assessment on thin tissue sections on glass slides. In the past decade, there has been a growing interest for tools able to reduce human subjectivity and improve workload. Whole
Questions
  1. Currently, having 2 x 200L drums of 10% neutral buffered formalin. The COA does not show or describe any way that percentage was confirmed. Is it possible to obtain information on percentage testing values and procedures for this product?
    1 answer
    1. The allowable percentage of formaldehyde is 3.5 to 4.2%.