Principaux documents
HT3024
Sigma-Aldrich
Tartrazine Solution
120 ML
124,00 €
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
120 ML
124,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116121
Nomenclature NACRES :
NA.47
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Yellow counterstain suitable for a wide range of histological staining procedures.
Autres remarques
Tartrazine (0.25%) and acetic acid (0.25%)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable