Principaux documents
HS4427S
Centrifuge Tube
capacity 50 mL, natural, skirted bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap), sterile
500 EACH
233,00 €
233,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EACH
233,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.78
233,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
natural
skirted bottom
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap external threaded
graduations
Conditionnement
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS4427S
Paramètres
9,500 × g max. RCF
Diam. du bouchon
34.9 mm
Capacité
50 mL
Diam. du tube
29 mm
Adéquation
suitable for (Centrifugation, vortexing)
Description générale
The Conical, Skirted, Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Caractéristiques et avantages
  • Conical Skirted Tube Volume- 50 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations at 5 mL intervals
  • Bulk wrap Sterile
  • Autoclavable