Principaux documents
HS24322A
Mega Rack® tube rack
single, for 10-13 mm tubes, blue
1 EACH
45,70 €
45,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
45,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.12
45,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 216 x 5-7 mL tubes
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS24322A
Taille
337x235x91 mm
Couleur
blue
Description générale
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
  • Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
Informations légales
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific