HPA064308
Anti-CENPF
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
hcp-1
540,00 €
About This Item
540,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Séquence immunogène
CISELSFSGPNALVPMDFLGNQEDIHNLQLRVKETSNENLRLLHVIEDRDRKVESLLNEMKELDSKLHLQEVQLMTKIEACIELEKIVGELKKENSDLSEKLEYFSCDHQEL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CENPF(1063)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
CISELSFSGPNALVPMDFLGNQEDIHNLQLRVKETSNENLRLLHVIEDRDRKVESLLNEMKELDSKLHLQEVQLMTKIEACIELEKIVGELKKENSDLSEKLEYFSCDHQEL
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable