06-1398
Anti-CDK5RAP2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
CDK5 regulatory subunit-associated protein 2, CDK5 activator-binding protein C48, Centrosome-associated protein 215
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDK5RAP2(55755)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:2,500 dilution of this antibody dectected CDK5RAP2 in 10µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable