H9538
HNE-DMA
hexane solution, ≥85% (GC)
Synonyme(s) :
(E)-4-Hydroxynonenal-dimethylacetal, 4-HNE-DMA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥85% (GC)
Forme
hexane solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCC(O)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C11H22O3/c1-4-5-6-7-10(12)8-9-11(13-2)14-3/h8-12H,4-7H2,1-3H3/b9-8+
Clé InChI
ATGIHMSJAARJTF-CMDGGOBGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup