H8280
N-Hydroxysuccinimidyl-Sepharose™ 4 Fast Flow
matrix fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose
Synonyme(s) :
N-Hydroxysuccinimidyl-Agarose
130,00 €
About This Item
130,00 €
Produits recommandés
Forme
isopropanol suspension
Ampleur du marquage
16-23 μmol per mL
Technique(s)
protein array: suitable
Matrice
fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose
Groupe de la matrice active
N-hydroxysuccinimide active ester
Espaceur de matrice
6 atoms (when ligands are coupled by displacement of NHS)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Specifically recommended for coupling of small amino-containing proteins and peptides in process-scale applications
- High level of pre-activation, which gives a high degree of substitution of the selected ligand
- NHS coupling method enables chemically stable ligand attachment
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter