E6754
Epoxy-activated−Sepharose™ 6B
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Epoxy-activated-Agarose
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Ampleur du marquage
19-40 μmol per mL
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Matrice
Sepharose 6B
Groupe de la matrice active
epoxy
Fixation de matrice
through epoxy to hydroxyl
Espaceur de matrice
12 atoms
Gonflement
1 g swells to 3.0-5.0 mL
Taille des particules
45—165 μm
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Autres remarques
Attachment: one epoxy group
Spacer: provides a 12-atom spacer when ligands are coupled to free epoxy groups. Linkage is a stable, uncharged ether.
Forme physique
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable