H7166
Interleukin-3 human
IL-3, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
IL-3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤2 ng/mL EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
dimer 17-45 kDa (glycosylated)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Fabricant/nom de marque
HumanZyme
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL3(3562)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com