H6894
[Tyr(SO3H)63]-Hirudin Fragment 54-65
≥95% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CN)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc3ccc(OS(O)(=O)=O)cc3)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C66H93N13O28S/c1-5-34(4)55(78-59(95)41(21-26-53(88)89)71-56(92)38(18-23-50(82)83)72-61(97)44(29-35-10-7-6-8-11-35)77-63(99)46(31-54(90)91)69-49(81)32-67)65(101)79-27-9-12-47(79)64(100)73-40(20-25-52(86)87)57(93)70-39(19-24-51(84)85)58(94)76-45(30-36-13-15-37(16-14-36)107-108(104,105)106)62(98)75-43(28-33(2)3)60(96)74-42(66(102)103)17-22-48(68)80/h6-8,10-11,13-16,33-34,38-47,55H,5,9,12,17-32,67H2,1-4H3,(H2,68,80)(H,69,81)(H,70,93)(H,71,92)(H,72,97)(H,73,100)(H,74,96)(H,75,98)(H,76,94)(H,77,99)(H,78,95)(H,82,83)(H,84,85)(H,86,87)(H,88,89)(H,90,91)(H,102,103)(H,104,105,106)
Clé InChI
CKXMQSIWBKKXGT-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable