H5041
Cystatin C human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
591,00 €
About This Item
591,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Cystatin C human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤5 μM IC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
dimer 12-13 kDa (non-glycosylated)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/mg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CYTC(1471)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable