Documents
H2006
Sigma-Aldrich
1-Hydroxybenzotriazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
156-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
On1nnc2ccccc12
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibits racemization in peptide syntheses using DCC as condensing agent.
Pictogrammes
Exploding BombExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Expl. 1.3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
1 - Explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - Pensky Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - Pensky Martens closed cup
[A new method for synthesis of peptides: activation of the carboxyl group with dicyclohexylcarbodiimide using 1-hydroxybenzotriazoles as additives].
W König et al.
Chemische Berichte, 103(3), 788-798 (1970-01-01)