H0652
Anti-Hepatocyte Growth Factor antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-HGF
561,00 €
About This Item
561,00 €
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
neutralization: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HGF(3082)
Description générale
Monoclonal Anti-Hepatocyte Growth Factor recognizes human HGF.
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable