14-439-M
MAP Kinase 1/Erk1 Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, full-length, human MAP Kinase 1/Erk1 containing an N-terminal GST tag, for use in Kinase Assays.
Synonyme(s) :
ERT1, Extracellular signal-regulated kinase 2 (ERK-2), MAPK 1, Mitogen-activated protein kinase 1, p44 MAPK
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
liquid
Poids mol.
Mw 69.9 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Couleur
colorless
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... MAPK3(5595)
Description générale
Recombinant, full-length, human MAP Kinase 1/Erk1 containing an N-terminal GST tag
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2