Principaux documents
H0508
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Synonyme(s) :
Lawsone, Natural Orange 6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.15
Beilstein:
1565260
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pf
192-195 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
Clé InChI
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N