Principaux documents
C-904
Supelco
Chlorpromazine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
23,30 €
23,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
23,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H19ClN2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
23,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Chlorpromazine, sold under the trade names Thorazine or Largactil, is a typical antipsychotic used to treat schizophrenia. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Cristiane Flora Villarreal et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 103(3), 678-683 (2012-11-28)
In recent years, evidence that sensitization of primary afferent nociceptors is an important event associated with chronic pain has been accumulating. The present study aimed to evaluate the participation of the prostaglandin and sympathetic components in the long-lasting sensitization of
Thomas E Gunter et al.
Neurotoxicology, 34, 118-127 (2012-11-14)
Excessive manganese (Mn) uptake by brain cells, particularly in regions like the basal ganglia, can lead to toxicity. Mn(2+) is transported into cells via a number of mechanisms, while Mn(3+) is believed to be transported similarly to iron (Fe) via
Adeline Gaillard et al.
Soins. Psychiatrie, (286)(286), 25-29 (2013-06-14)
The history of drug treatments, and particularly the discovery of certain molecules, led toan evolution in psychiatric practices. The discovery of the therapeutic properties of chlorpromazine in 1952 by Jean Delay and Pierre Deniker revolutionised the relational process between patients
Systemic uptake of chlorpromazine after delivery via retrobulbar injection.
Ruben Kuruvilla et al.
Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), 130(10), 1348-1349 (2012-10-10)
Martin González-Andrade et al.
Journal of molecular recognition : JMR, 26(4), 165-174 (2013-03-05)
Protein-protein interactions play central roles in physiological and pathological processes. The bases of the mechanisms of drug action are relevant to the discovery of new therapeutic targets. This work focuses on understanding the interactions in protein-protein-ligands complexes, using proteins calmodulin