M3913
SigmaMarker™
low range, mol wt 6,500-66,000 Da
Synonyme(s) :
protein markers, protein standards
114,00 €
About This Item
114,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Utilisation
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm)
sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm)
vial sufficient for 50-100 PhastGels
Poids mol.
6,500-66,000 Da
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Aprotinin, bovine lung (6,500)
α-Lactalbumin, bovine milk (14,200)
Trypsin inhibitor, soybean (20,000)
Trypsinogen, bovine pancreas (24,000)
Carbonic anhydrase, bovine erythrocytes (29,000)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, rabbit muscle (36,000)
Ovalbumin, chicken egg (45,000)
Albumin, bovine serum (66,000)
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable