GE28929591
HiTrap® MacroCap™ SP
pkg of 10 × 1 mL, Cytiva, 28-9295-91
1 540,00 €
About This Item
1 540,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 10 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
28-9295-91
Cytiva
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)