Principaux documents
GE27-2090-02
7-Deaza-DGTP
Cytiva 27-2090-02, pack of 2 μmol
3 L
337,00 €
337,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3 L
337,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.52
337,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 2 μmol
Fabricant/nom de marque
Cytiva 27-2090-02
Concentration
5 mM
Couleur
Colorless
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
7-Deaza-2′-Deoxyguanosine 5′-Triphosphate, 5 mM solution (c7dGTP). Supplied as convenient solutions at pH 7.0 and 7.5. c7dGTP* is supplied in purified water as 5 mM and 10 mM solutions.
Caractéristiques et avantages
  • For reducing “band compressions” in sequencing gels.
Stockage et stabilité
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Remarque sur l'analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.