GE17-5113-01
Streptavidine Sepharose™ haute performance
Cytiva 17-5113-01, pack of 5 mL
Synonyme(s) :
milieu de chromatographie d'affinité, résine d'affinité hautes performances, purification de protéines biotinylées
603,00 €
About This Item
603,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 5 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-5113-01
Conditions de stockage
(20% Ethanol)
Matrice
highly cross-linked 6% agarose
Taille moy. des particules
34 μm
cleaning in place
2-10.5
Plage de travail
4-9
Capacité
binding capacity(>300 nmol biotin/ml medium 6 mg biotinylated BSA/ml medium)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La streptavidine isolée de Streptomyces avidinii est immobilisée sur Sepharose™ High Performance. La matrice de base est en forme de billes rigides d′agarose, fortement réticulée et à haute stabilité chimique. La streptavidine immobilisée se lie à la biotine et aux substances biotinylées au cours de la chromatographie d′affinité.
Caractéristiques et avantages
- Streptavidine immobilisée à Sepharose™ haute performance pour la purification des composés biotinylés.
- Extrêmement utile pour exploiter soit les fortes interactions entre la biotine et la streptavidine, soit les interactions plus faibles entre la 2-iminobiotine et la streptavidine.
- Billes de 34 μm pour une meilleure résolution.
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocoles
How to separate biotin and biotinylated substances by affinity chromatography using HiTrap Streptavidin HP and Streptavidin Sepharose High Performance products from Cytiva.
This page shows how to purify or remove biotin and biotinylated substances with Streptavidin Sepharose High Performance from Cytiva.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.