Principaux documents
GE19-5037-01
C Tubes
joint: 10/40, Cytiva
GE19-5037-01
194,00 €
194,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
GE19-5037-01
194,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
NB.43
194,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: 10/40
Fabricant/nom de marque
19-5037-01
Cytiva
Description générale
Resistant to aqueous solutions and solvents used in liquid chromatography. Not resistant to acetone, ketones, chlorinated hydrocarbons, aliphatic esters, phenol, NaOH, > 10% HCl, > 5% acetic acid, or strong mineral acid.
  • Operating Pressure Maximum: 1 bar (0.1 MPa ) (14.5 psi)
  • Operating Temperature: 4°C-60°C