Documents
GE17549851
HiTrap® MabSelect PrismA
Cytiva, 17549851, pack of 1 × 1 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Nomenclature NACRES :
NB.21
Conditionnement
pack of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
17549851
Cytiva
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Ces colonnes HiTrap sont préremplies de résine de chromatographie MabSelect PrismA protéine A. Cette résine d′affinité dans la colonne remplie a été améliorée à l′aide d′une matrice de base en agarose optimisée pour un haut débit, ainsi qu′avec un ligand protéique modifié génétiquement pour favoriser un nettoyage efficace entre cycles de purification d′anticorps monoclonaux. Cela permet de répondre aux futures demandes en matière de purification d′anticorps monoclonaux, notamment pour le traitement de nombreux anticorps bispécifiques.
  • Capacité dynamique de liaison améliorée par rapport aux autres résines à protéine A.
  • Excellente stabilité en conditions alcalines, permettant un nettoyage et une décontamination efficaces par NaOH à 0,5-1,0 M.
  • Format HiTrap pratique pouvant être connecté à une seringue, une pompe péristaltique ou un système ÄKTA pour faciliter le processus d′optimisation.
La plus grande stabilité en conditions alcalines de MabSelect PrismA permet également de réaliser une purification plus fiable des anticorps monoclonaux par chromatographie à contre-courant périodique. La possibilité du nettoyage à l′aide de NaOH à 1 M renforce le contrôle de la biocharge dans les processus continus, qui peuvent être exposés à un prélèvement de charge durant plusieurs jours ou semaines.
Caractéristiques et avantages
  • Enhanced binding capacity compared with other Protein A resins
  • Excellent alkaline stability enables efficient cleaning and sanitization using 0.5–1.0 M NaOH
  • Covered by a comprehensive security of supply program, including dual sources of the agarose base matrix and protein A ligand.
  • The PrismA protein A ligand is also available in HiTrap® Fibro and HiScreen Fibro PrismA chromatography units for ultrafast purification of mAbs.
  • Easily measure protein A leakage using the PrismA ELISA kit specifically designed for use with MabSelect PrismA resins.
Informations légales
HiScreen is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C