Principaux documents
GE17549854
HiTrap® MabSelect PrismA
Cytiva, 17549854, pack of 5 × 5 mL
Synonyme(s) :
HiTrap MabSelect, MabSelect PrismA
5 X 5 ML
4 330,00 €
4 330,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 X 5 ML
4 330,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Nomenclature NACRES :
NB.21
4 330,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 5 × 5 mL
Fabricant/nom de marque
17549854
Cytiva
Catégories apparentées
Description générale
Ces colonnes HiTrap sont préremplies de résine de chromatographie MabSelect PrismA protéine A. Cette résine d'affinité dans la colonne remplie a été améliorée à l'aide d'une matrice de base en agarose optimisée pour un haut débit, ainsi qu'avec un ligand protéique modifié génétiquement pour favoriser un nettoyage efficace entre cycles de purification d'anticorps monoclonaux. Cela permet de répondre aux futures demandes de purification avec des anticorps monoclonaux, y compris le traitement d'un large éventail d'anticorps bispécifiques.
La stabilité alcaline renforcée de MabSelect PrismA garantit une purification plus robuste des anticorps monoclonaux grâce à la chromatographie périodique à contre-courant. La possibilité du nettoyage à l'aide de NaOH à 1 M renforce le contrôle de la biocharge dans les procédés continus, qui peuvent être exposés à un prélèvement de charge durant plusieurs jours ou semaines.
Caractéristiques et avantages
  • Capacité de liaison améliorée par rapport aux autres résines de protéine A
  • Très bonne stabilité alcaline qui permet un nettoyage et une désinfection efficaces avec NaOH 0,5 à 1,0 M
  • Programme de sécurité d'approvisionnement robuste, incluant deux sources différentes pour la matrice à base d'agarose et le ligand dérivé de protéine A.
  • Le ligand dérivé de protéine A PrismA est également disponible pour les unités de chromatographie HiTrap® Fibro et HiScreen Fibro PrismA pour une purification ultra-rapide des anticorps monoclonaux.
  • Fuites de protéine A facilement détectables à l'aide du kit ELISA PrismA spécialement conçu pour être utilisé avec les résines MabSelect PrismA.
Informations légales
HiScreen is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C