GE17-0230-01
SP-Sephadex® C-25
Cytiva 17-0230-01, pack of 100 g
Synonyme(s) :
Affinity Gel, Sephadex C-25
475,00 €
About This Item
475,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
autoclavable (30 min at 121oC in 0.1M sodium chloride)
Conditionnement
pack of 100 g
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0230-01
Matrice
cross-linked dextran base material (Sephadex)
Groupe de la matrice active
sulphopropyl functional group
Taille des particules
40-100 μm (dry)
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
2-2.6 mmol/g ion exchange capacity
Technique de séparation
cation exchange
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Application
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Contenu apparenté
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.