Principaux documents
GE11-0033-99
His GraviTrap
Cytiva 11-0033-99
Synonyme(s) :
His GraviTrap Column
1 PKG
323,00 €
323,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
323,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161501
Nomenclature NACRES :
NA.32
323,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 11-0033-99
Volume du lit
1 mL
D.I. de la colonne
15 mm
Matrice
6% cross-linked agarose
Taille des particules
45-165 μm
Diamètre moyen
90 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium)
Plage de travail
3-12(Ni2+-stripped medium.)
Capacité
~40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/column)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
Adéquation
suitable for bioprocess medium
Description générale
His GraviTrap is a prepacked, single-use column for purification of histidine-tagged proteins by immobilized metal affinity chromatography (IMAC). Column gives fast and simple gravity-flow purifications without any need for a purification.
The ready to use column is prepacked with Ni Sepharose 6 Fast Flow, which has a high protein binding capacity, low nickel-ion leakage, and is compatible with denaturing and reducing agents, as well a wide range of additives.
His GraviTrap columns are delivered in a package that can be converted into a column stand to simplify purification. LabMate PD-10 Buffer Reservoir can be connected to the columns for convenient handling of sample volumes above 10 mL.
Caractéristiques et avantages
  • For fast and simple purification of histidine-tagged* proteins.
  • Convenient, prepacked gravity-flow column.
  • Allows direct purification of both clarified and unclarified cell lysates.
  • High binding capacity; approximately 40 mg of pure protein per column.
  • Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants and other additives.
Stockage et stabilité
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Remarque sur l'analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informations légales
GraviTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Articles
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
This page describes manual and automated purification of histidine-tagged recombinant proteins using Cytiva products
Protocoles
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins by gravity flow using His GraviTrap and His GraviTrap Kit from Cytiva.
How to isolate proteins from inclusion bodies using Cytiva products.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.