G6919
Anti-G9a Methyltransferase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BAT8, Anti-G9a/NG36, Anti-NG36
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using 293-T cell extracts
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using nuclear extracts of 293-T cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EHMT2(10919)
mouse ... Ehmt2(110147)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemical analysis (IHC)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable