G6014
rac-Glycerol 1-phosphate disodium salt hydrate
≥75% (enzymatic)
Synonyme(s) :
DL-α-Glycerophosphate disodium salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥75% (enzymatic)
Impuretés
~6 mol/mol water
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
OFNNKPAERNWEDD-UHFFFAOYSA-L
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable