G5518
Anti-Goat IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
211,00 €
About This Item
211,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 3.5 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Immunoprecipitation (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable