G5500
L-(−)-Glucose
≥99%
Synonyme(s) :
Aldehydo-L-glucose
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white
Pf
153-156 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m1/s1
Clé InChI
GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable