G5296
Anti-Granulocyte Colony Stimulating Factor antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-G-CSF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Csf3(12985)
Description générale
Monoclonal anti-granulocyte colony stimulating factor recognizes mouse G-CSF. The antibody shows less than 20% cross-reactivity with recombinant human G-CSF.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable