G2505
N-Glutaryl-L-phenylalanine p-nitroanilide
protease substrate
Synonyme(s) :
Glutaryl-L-phenylalanine 4-nitroanilide
252,00 €
About This Item
252,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
methanol with 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H21N3O6/c24-18(7-4-8-19(25)26)22-17(13-14-5-2-1-3-6-14)20(27)21-15-9-11-16(12-10-15)23(28)29/h1-3,5-6,9-12,17H,4,7-8,13H2,(H,21,27)(H,22,24)(H,25,26)/t17-/m0/s1
Clé InChI
LFZGBNATHRHOKZ-KRWDZBQOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable